2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyclopropylamino-5-methyl-3-nitropyridine
OR902003-1G
OR902003-25G
OR902003-5G
APOSOR902003-1GEA
132
EUR
APOSOR902003-1G
APOSOR902003-25G
APOSOR902003-5G
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin 98%
2-(Cyclopropylamino)-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699715 CAS-Nummer: 1033202-65-1 |