Methyl-6-(dimethylamino)nicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-dimethylamino-3-pyridinecarboxylate
OR902009-1G
OR902009-5G
APOSOR902009-1GEA
168
EUR
APOSOR902009-1G
APOSOR902009-5G
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinat 98%
Methyl-6-(dimethylamino)nicotinat
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 180.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699718 CAS-Nummer: 26218-81-5 |