Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-(hydroxymethyl)picolinate, Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902025-25G
OR902025-5G
APOSOR902025-25GEA
354
EUR
APOSOR902025-25G
APOSOR902025-5G
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840850 CAS-Nummer: 39977-44-1 |