2-Brom-4-methylpyrimidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902029-1G OR902029-25G OR902029-5G
APOSOR902029-1GEA 74.1 EUR
APOSOR902029-1G APOSOR902029-25G APOSOR902029-5G
2-Brom-4-methylpyrimidin 97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037883
CAS-Nummer: 130645-48-6