Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
OR902034-25G
APOSOR902034-25GEA
109
EUR
APOSOR902034-25G
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116910 CAS-Nummer: 41110-33-2 |