8-Methoxyquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902049-10G OR902049-1G OR902049-5G
APOSOR902049-10GEA 317 EUR
APOSOR902049-10G APOSOR902049-1G APOSOR902049-5G
8-Methoxyquinoline 98%
8-Methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00957068
CAS-Nummer: 938-33-0