2-Methoxypyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902052-1G
OR902052-5G
APOSOR902052-1GEA
207
EUR
APOSOR902052-1G
APOSOR902052-5G
2-Methoxypyrimidin 98%
2-Methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O Siedepunkt: 69…70 °C/22mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234104 CAS-Nummer: 931-63-5 |