2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Cyano-2-butylaminopyridine
OR902106-1G OR902106-25G OR902106-5G
APOSOR902106-1GEA 125 EUR
APOSOR902106-1G APOSOR902106-25G APOSOR902106-5G
2-(Butylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Butylamino)nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₃N₃
Molecular Weight: 175,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460989
CAS-Nummer: 74611-50-0