Methyl-6-iodnicotinat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-iodonicotinate
OR902119-1G OR902119-5G
APOSOR902119-1GEA 119 EUR
APOSOR902119-1G APOSOR902119-5G
Methyl-6-iodnicotinat 96%
Methyl-6-iodnicotinat
Formel: C₇H₆INO₂
Molecular Weight: 263,03 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12546492
CAS-Nummer: 173157-33-0