6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Acetamido-3-chloro-2-picoline
OR902130-10G OR902130-1G OR902130-5G
APOSOR902130-10GEA 502 EUR
APOSOR902130-10G APOSOR902130-1G APOSOR902130-5G
6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin 98%
6-Acetamido-3-chlor-2-methylpyridin
Formel: C₈H₉ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08713015
CAS-Nummer: 160115-16-2