2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Acetamido-3-picoline, N-(3-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR902134-5G
APOSOR902134-5GEA 156 EUR
APOSOR902134-5G
2-Acetamido-3-methylpyridine 96%
2-Acetamido-3-methylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00495347
CAS-Nummer: 7463-30-1