2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902137-1G
OR902137-25G
OR902137-5G
APOSOR902137-1GEA
125
EUR
APOSOR902137-1G
APOSOR902137-25G
APOSOR902137-5G
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin 98%
2-(Imidazol-1-yl)-3-cyanpyridin
Formel:
C₉H₆N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09863416 CAS-Nummer: 94448-88-1 |