2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902138-1G OR902138-5G
APOSOR902138-1GEA 145 EUR
APOSOR902138-1G APOSOR902138-5G
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile 98%
2-[(2-Furylmethyl)amino]nicotinonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃O
Molecular Weight: 199,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09455276
CAS-Nummer: 945347-58-0