5-Methoxypicolinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902143-1G OR902143-250MG
APOSOR902143-1GEA 364 EUR
APOSOR902143-1G APOSOR902143-250MG
5-Methoxypicolinamid 98%
5-Methoxypicolinamid
Formel: C₇H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976465
CAS-Nummer: 88166-65-8