6-Brom-o-toluonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-6-methylbenzonitrile
OR902209-5G
APOSOR902209-5GEA 149 EUR
APOSOR902209-5G
6-Brom-o-toluonitril 95%
6-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,0439 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834775
CAS-Nummer: 77532-78-6