Methyl-4-isochinolincarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902212-1G OR902212-250MG
APOSOR902212-1GEA 89.9 EUR
APOSOR902212-1G APOSOR902212-250MG
Methyl-4-isochinolincarboxylat 95%
Methyl-4-isochinolincarboxylat
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111833
CAS-Nummer: 20317-40-2