4-Iodisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902256-1G
OR902256-5G
APOSOR902256-1GEA
37.7
EUR
APOSOR902256-1G
APOSOR902256-5G
4-Iodisoxazol 97%
4-Iodoisoxazole
Formel:
C₃H₂INO Molecular Weight: 194,9600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999222 CAS-Nummer: 847490-69-1 |