Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902265-1G
OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA
183
EUR
APOSOR902265-1G
APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750009 CAS-Nummer: 41337-81-9 |