5-Brom-3-hydroxy-2-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
OR902290-1G OR902290-250MG
APOSOR902290-1GEA 68.3 EUR
APOSOR902290-1G APOSOR902290-250MG
5-Brom-3-hydroxy-2-picolin 98%
5-Brom-3-hydroxy-2-picolin
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188.0200 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12024425
CAS-Nummer: 91420-25-6