4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9023-1G
OR9023-250MG
OR9023-5G
APOSOR9023-1GEA
69.6
EUR
APOSOR9023-1G
APOSOR9023-250MG
APOSOR9023-5G
4-Propylbenzene-1,3-diol 97%
4-Propylbenzene-1,3-diol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152.19 g/mol Siedepunkt: 286.9 °C Schmelzpunkt: 82.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020120 CAS-Nummer: 18979-60-7 |