7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902369-1G OR902369-5G
APOSOR902369-1GEA 255 EUR
APOSOR902369-1G APOSOR902369-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,6082 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07364075
CAS-Nummer: 113770-21-1