1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902395-100MG
OR902395-1G
OR902395-250MG
APOSOR902395-100MGEA
183
EUR
APOSOR902395-100MG
APOSOR902395-1G
APOSOR902395-250MG
1-Cyclopentylpiperidin-3-one 95%
1-Cyclopentylpiperidin-3-one
Formel:
C₁₀H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
886365-33-9 |