1,3-Cycloheptandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Cycloheptanedione
OR902471-5G
APOSOR902471-5GEA 127 EUR
APOSOR902471-5G
1,3-Cycloheptandion 98%
Cycloheptane-1,3-dione
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863735
CAS-Nummer: 1194-18-9