1-(4-Pyridinyl)aceton 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9025-25G OR9025-100G OR9025-5G
APOSOR9025-25GEA 63.8 EUR
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G APOSOR9025-5G
1-(4-Pyridinyl)aceton 98%
(4-Pyridyl)acetone
Formel: C₈H₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129043
CAS-Nummer: 6304-16-1