7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902544-100MG OR902544-1G OR902544-250MG
APOSOR902544-100MGEA 300 EUR
APOSOR902544-100MG APOSOR902544-1G APOSOR902544-250MG
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₂BrClN₂S
Molecular Weight: 249.5200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193398
CAS-Nummer: 1152475-42-7