7-Nitrochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 306 EUR
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitrochinolin 98%
7-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174,1561 g/mol
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234498
CAS-Nummer: 613-51-4