5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,6-Dichloropyrimidin-4(3H)-one
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 98.6 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O
Molecular Weight: 164,9775 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24393897
CAS-Nummer: 88982-91-6