5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile
OR902743-25G
APOSOR902743-25GEA
221
EUR
APOSOR902743-25G
5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril 96%
5,6-Dichlor-2,3-pyrazindicarbonitril
Formel:
C₆Cl₂N₄ Molecular Weight: 198,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191419 CAS-Nummer: 56413-95-7 |