4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902755-5G
APOSOR902755-5GEA 186 EUR
APOSOR902755-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
Molecular Weight: 174,0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109798
CAS-Nummer: 1160994-71-7
UN: 1759
ADR: 8,III