1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902830-1G OR902830-250MG
APOSOR902830-1GEA 322 EUR
APOSOR902830-1G APOSOR902830-250MG
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09701405
CAS-Nummer: 1187931-81-2