1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902874-100MG OR902874-250MG OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA 84.4 EUR
APOSOR902874-100MG APOSOR902874-250MG APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05174745
CAS-Nummer: 78540-03-1