2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902882-10G
OR902882-1G
OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA
870
EUR
APOSOR902882-10G
APOSOR902882-1G
APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
14300-45-9 |