2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9029-1G OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA 102 EUR
APOSOR9029-1G APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235268
CAS-Nummer: 27296-76-0