(3-Nitrophenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902997-100G
OR902997-25G
OR902997-5G
APOSOR902997-100GEA
0
EUR
APOSOR902997-100G
APOSOR902997-25G
APOSOR902997-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitril 97%
(3-Nitrophenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041249 CAS-Nummer: 621-50-1 |