4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 263 EUR
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272851
CAS-Nummer: 27296-77-1