(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR903023-25G
APOSOR903023-25GEA 264 EUR
APOSOR903023-25G
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid 97%
(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00297249
CAS-Nummer: 16034-49-4