2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903115-250MG
APOSOR903115-250MGEA
0
EUR
APOSOR903115-250MG
2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05189449 CAS-Nummer: 881040-12-6 |