3,4-Xylylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dimethylphenylacetic acid
OR903130-5G
APOSOR903130-5GEA 59.6 EUR
APOSOR903130-5G
3,4-Xylylessigsäure 95%
3,4-Xylylessigsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664684
CAS-Nummer: 17283-16-8