Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
OR903153-1G OR903153-250MG
APOSOR903153-1GEA 74.1 EUR
APOSOR903153-1G APOSOR903153-250MG
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel: C₅H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 175.5700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040186
CAS-Nummer: 774608-88-7