Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
OR903157-25G
APOSOR903157-25GEA
120
EUR
APOSOR903157-25G
Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat 97%
Ethyl-5-chlor-2-thiophencarboxylat
Formel:
C₇H₇ClO₂S Molecular Weight: 190,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051732 CAS-Nummer: 5751-82-6 |