5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molecular Weight: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 162…164 °C
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002293
CAS-Nummer: 500-66-3