5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903172-1G OR903172-5G
APOSOR903172-1GEA 0 EUR
APOSOR903172-1G APOSOR903172-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967194
CAS-Nummer: 401629-04-7