3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,5-Dihydro-4h-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one
OR903256-1G
OR903256-250MG
APOSOR903256-1GEA
101
EUR
APOSOR903256-1G
APOSOR903256-250MG
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formel:
C₆H₅N₃O Molecular Weight: 135.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832196 CAS-Nummer: 5655-01-6 |