2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903269-10G
OR903269-1G
OR903269-5G
APOSOR903269-10GEA
287
EUR
APOSOR903269-10G
APOSOR903269-1G
APOSOR903269-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02103729 CAS-Nummer: 10288-36-5 |