3-Ethoxy-2-nitropyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR9033-25G OR9033-5G
APOSOR9033-25GEA 0 EUR
APOSOR9033-25G APOSOR9033-5G
3-Ethoxy-2-nitropyridin 98%
3-Ethoxy-2-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006257
CAS-Nummer: 74037-50-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR