5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903328-1G OR903328-250MG
APOSOR903328-1GEA 157 EUR
APOSOR903328-1G APOSOR903328-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₄BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460076
CAS-Nummer: 87597-26-0