Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, 6-Chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester
OR903332-5G
APOSOR903332-5GEA 139 EUR
APOSOR903332-5G
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 98%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186.595 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09908168
CAS-Nummer: 75680-92-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable