3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903386-1G
OR903386-250MG
APOSOR903386-1GEA
864
EUR
APOSOR903386-1G
APOSOR903386-250MG
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
3-Methyl-1H-indazol-7-ol
Formel:
C8H8N2O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1131595-36-2 |