1,6-Dihydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Naphthalindiol
OR903392-500G
APOSOR903392-500GEA
156
EUR
APOSOR903392-500G
1,6-Dihydroxynaphthalin 98%
1,6-Dihydroxynaphthalin
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molecular Weight: 160,17 g/mol Schmelzpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003981 CAS-Nummer: 575-44-0 |