2-Amino-4-brom-6-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 270 EUR
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-brom-6-methylpyrimidin 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109799
CAS-Nummer: 5734-71-4